Vai a
87918
Tetramethylrhodamine isothiocyanate mixed isomers
suitable for fluorescence, mixture of isomers
Sinonimo/i:
MRITC, TRITC, Tetramethylrhodamine B isothiocyanate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
256,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
945,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H21N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
443.52
MDL number:
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
256,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 529 nm; λem 596 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
General description
Tetramethylrhodamine isothiocyanate, also known as TRITC is a fluorescent antibody labelling agent. It is a red-fluorescing marker and can be tracked through fluorescence microscopy.[1]
TRITC dissolves completely in DMSO at a rapid rate. And gamma globulin is unaffected to up to 30% DMSO dilution in carbonate buffer. Tetramethylrhodamine isothiocyanate doesn’t dissolve in other denaturing agents completely.[2]
Application
Tetramethylrhodamine isothiocyanate or TRITC is used for tracking the pathway of calcium phosphate/DNA nanoparticles during cell transfection. [1]It is an extremely intensive fluorochrome used for labeling antibodies.
Other Notes
An extremely intensive fluorochrome for labeling antibodies[3]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T31635219442874
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 529 nm; λem 596 nm in DMSO
fluorescence
-
fluorescence
λex 550 nm; λem 575 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 550 nm; λem 577 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
1 M NH4OH: 10 mg/mL (Faint Red to Very Dark Red to Very Dark Purple solution)
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)