SRP8053
IL-35 (mouse): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells
Sinonimo/i:
Interleukin-35, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4
Origine biologica
human
mouse
Ricombinante
expressed in CHO cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
monomer 23 kDa by calculation (IL-12a (p35))
monomer 46 kDa by calculation (Ebi3)
Confezionamento
pkg of 5 μg
tecniche
activity assay: suitable
Impurezze
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Ebi3(50498) , Il12a(16159)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)