SRP8045
CD40L, Soluble mouse
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ACRP30headless:CD154, ACRP30headless:CD40L, ACRP30headless:TNFSF5, ADIPOQ-CD40L
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in CHO cells
Tag
FLAG® tagged
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
35-40 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Cd40lg(21947)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)