SRP8035
IL-36α mouse
recombinant, expressed in E. coli, untagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Interleukin-1 family member 6, Interleukin-1 homolog 1, Interleukin-1α, Interleukin-36α
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Coniugato
untagged
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
~17 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Il36a(54448)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2