Documenti fondamentali
SRP6529
Sigma-Aldrich
NAD Kinase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
EC 2.7.1.23, NADK, Poly (P)/ATP NAD Kinase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
monomer ~50 kDa (monomer.Human full length NAD kinase aa 1- 446 is fused at the N-terminus to a His-tag.)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Concentrazione
1 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NADK(65220)
Descrizione generale
NAD kinase is localized to mitochondria and cytosol.[1] The gene is mapped to human chromosome 1p36.33.[2]
Azioni biochim/fisiol
NAD kinase EC 2.7.1.23 catalyzes the transfer of a phosphate group from ATP to NAD+ to generate NADP+, which acts as an electron donor for biosynthetic reactions upon reduction.[3] NADP+ is an essential coenzyme in metabolism and provides reducing power to biosynthetic processes such as fatty acid biosynthesis.
Stato fisico
1 mg/mL of ammonium sulphate suspension.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Significance of Ser-188 in human mitochondrial NAD kinase as determined by phosphomimetic and phosphoresistant amino-acid substitutions.
Kawabata Y, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 468(4), 691-695 (2015)
Enzymology of NAD+ homeostasis in man.
Magni G, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 61(1), 19-34 (2004)
Leonardo A Meza-Zepeda et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 12(2), 553-563 (2008-04-19)
The potential use of human mesenchymal stem cells for therapeutic applications implies large scale in vitro culture, increasing the probability of genetic instability and transformation. We examine here the incidence of unbalanced and balanced chromosome rearrangements in polyclonal and single