SRP6430
VEGF164 from mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
VEGFA, VPF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 19.3 kDa (no tag)
observed mol wt 23-25 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Ala 27 is the predicted N-terminal.)
Confezionamento
pkg of 10 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... VEGFA(22339)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)