SRP6412
BRD2 (1-455) his tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Bromodomain containing 4, D6S113E, FSH, FSRG1, NAT, RING3, RNF3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
52.8 kDa (478 aa, 1-455 aa + His Tag)
Confezionamento
pkg of 100 μg
Concentrazione
1 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... BRD2(6046)
Descrizione generale
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)