Vai a
F3301
Factor Xa chromogenic substrate
chromogenic, ≥90% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA-AcOH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
634,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
634,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Factor Xa chromogenic substrate, solid
assay
≥90% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
mol wt
apparent mol wt 622.7
solubility
methanol: water (1:9): 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
KM for human factor Xa is ~0.8mM
Application
Factor Xa chromogenic substrate has been used in factor Xa protease assay for placenta organelle protein and Prospirobolus joannsi.
Biochem/physiol Actions
Factor Xa chromogenic substrate contains peptide sequence Bz-Ile-Glu-Gly-Arg-pNA. Factor Xa mediates the release of p-NA chromogen post hydrolysis of substrate which is measurable photometrically.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T3068H6660T2943
description
solid
description
≥90% (HPLC), solid
description
-
description
≥95% (HPLC), solid
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
methanol: water (1:9): 25 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: soluble
solubility
methanol: water (1:9): 25 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
apparent mol wt 622.7
mol wt
-
mol wt
2016
mol wt
apparent mol wt 658.9
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)