SRP6285
PCSK9 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FNDC5 (cleaved), Fibronectin Type III Domain-containing Protein 5 (cleaved), Fibronectin Type III Repeat-containing Protein 2 (cleaved)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
calculated mol wt 75.1 kDa
observed mol wt 20 kDa
observed mol wt 62 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PCSK9(255738)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3