The product is 100 µg of active enzyme expressed in E. coli. The specific activity is lot-dependent.
SRP6083
ALDH2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ALDH class 2, ALDH-E2, ALDHI, ALDM, Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial
Scegli un formato
470,00 €
Scegli un formato
About This Item
470,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
54.5 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ALDH2(217)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Is this enzyme in active form?
1 risposta-
Utile?
-
-
does this enzyme come with a cofactor or coenzyme?
1 risposta-
This product is provided as the Aldehyde Dehydrogenase Enzyme without a cofactor.