The amount of product per vial can be determined using the specific activity reported in the lot specific Certificate of Analysis. For example, product 1156400001, lot K53163040, has an activity value of 118 units/vial and a specific activity value of 31 units/mg which would give 3.80 mg/vial.
1.15640
Aldehyde dehydrogenase
lyophilized, from yeast, pkg of 100 units/vial
Sinonimo/i:
Aldehyde dehydrogenase
Scegli un formato
124,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
124,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Origine biologica
yeast
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥15 U/mg (calculated on the protein content)
Confezionamento
pkg of 100 units/vial
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
-
Bonjour, combien de mg y-a-t-il dans ce vial ?
1 risposta-