Documenti fondamentali
SRP5344
Sigma-Aldrich
CyclinK, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CCNK, CPR4, MGC9113
Scegli un formato
20 μG
339,00 €
339,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
339,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
339,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
~67 kDa
N° accesso NCBI
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CCNK(8812)
Descrizione generale
CyclinK is a member of the cyclin family which can regulate transcription through their association with and activation of cyclin-dependent kinases (CDK). The CDK/CyclinK complex can phosphorylate the C-terminal domain (CTD) of the large subunit of RNA polymerase II. CyclinK is associated with potent CTD kinase and CDK kinase activities in vitro and coimmunoprecipitates with POLR2A. CyclinK is a new member of the transcription cyclin family which may play a dual role in regulating CDK and RNA polymerase II activities.
Stato fisico
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)