Documenti fondamentali
SRP5273
Sigma-Aldrich
SIRT6, active, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
SIR2L6
Scegli un formato
10 μG
578,00 €
578,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
578,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
578,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
96-144 RLU/min·ng
PM
~39 kDa
N° accesso NCBI
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SIRT6(51548)
Descrizione generale
SIRT6 is a member of the sirtuin family of proteins which are homologs to the yeast Sir2 protein. Sirtuin family contain a sirtuin core domain and are grouped into four classes with SIRT6 being a member of class IV. Human SIRT6 protein is a NAD(+)-dependent histone H3 lysine-9 deacetylase that modulates telomeric chromatin. SIRT6 associates specifically with telomeres and SIRT6 depletion leads to telomere dysfunction with end-to-end chromosomal fusions and premature cellular senescence. SIRT6 -/- mouse cells show that SIRT6 promotes resistance to DNA damage and suppresses genomic instability in association with a role in base excision repair.
Stato fisico
Supplied in 50 mM sodium phosphate, pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)