SRP4858
Heat Shock Protein 90 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥99% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HSP86, HSPC1, HSPCA, HSPN, Hsp89, LAP2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥99% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
PM
~90 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HSP90B1(7184)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1