Documenti fondamentali
SRP5191
Sigma-Aldrich
HSP90 α, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
FLJ31884, HSP86, HSP90AA1, HSP90N, HSPC1, HSPCA, HSPCAL1, HSPCAL4, HSPN, Hsp89, Hsp90, LAP2
Scegli un formato
50 μG
314,00 €
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
314,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
~94 kDa
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
water: soluble
Compatibilità
suitable for molecular biology
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HSP90AA1(3320)
Descrizione generale
Research area: Cell cycle. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 14q32.31.[1][2]
Applicazioni
HSP90 α, His tagged human has been used to measure antibodypolyspecificity by flow cytometry.[3] It has also been used as a molecularmarker to study the effect of Temozolomide on glioblastoma cells releasedextracellular vesicles.[4]
Azioni biochim/fisiol
Heat shock protein 90α (HSP90α) is a molecular chaperone involved in the folding, assembly-disassembly, and activation of multiple types of target proteins such as kinases, steroid hormone receptors and transcription factors. HSP90 inhibitors bind to HSP90, and induce the proteasomal degradation of HSP90 client proteins. HSP90α is an important mediator of cancer cell invasion and is expressed extracellularly on fibrosarcoma and breast cancer cells where it interacts with MMP2 (matrix metalloproteinase-2).[5][6]HSP90α are important molecular chaperones involved in signal transduction, cell cycle control, stress management, folding, degradation, and transport of proteins.[1]
Stato fisico
Supplied in 50mM MOPS, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Nota sulla preparazione
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Functional proteomic screens reveal an essential extracellular role for hsp90 alpha in cancer cell invasiveness.
Eustace BK
Nature Cell Biology (2004)
Secretion of extracellular hsp90alpha via exosomes increases cancer cell motility: a role for plasminogen activation.
McCready J
BMC Cancer (2010)
Role of plant heat- hock proteins and molecular chaperones in the abiotic stress response
Wang-Xia Wang
Trends in Plant Science (2004)
De novo unbalanced translocation resulting in monosomy for distal 5p (5p14.1 ? pter) and 14q (14q32.31 ? qter) associated with fetal nuchal edema, microcephaly, intrauterine growth restriction, and single umbilical artery: Prenatal diagnosis and molecular cytogenetic characterization
Chih-Ping
Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology (2013)
P Csermely et al.
Pharmacology & therapeutics, 79(2), 129-168 (1998-09-28)
The 90-kDa molecular chaperone family (which comprises, among other proteins, the 90-kDa heat-shock protein, hsp90 and the 94-kDa glucose-regulated protein, grp94, major molecular chaperones of the cytosol and of the endoplasmic reticulum, respectively) has become an increasingly active subject of