SRP0183
Hsp90b Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HSP84, HSP90Beta, HSPC2, Heat shock protein 90 kDa β
Scegli un formato
555,00 €
Scegli un formato
About This Item
555,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
83 kDa
Confezionamento
pkg of 200 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HSP90AB1(3326)
Descrizione generale
Human Heat Shock Protein 90β (GenBank Accession No. AY359878), full length with C-terminal His tag, MW = 83kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)