SRP3310
IL-1ALPHA human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Endogenous Pyrogen (EP), Hematopoietin-1, Lymphocyte-activating factor (LAF)
Scegli un formato
430,00 €
Scegli un formato
About This Item
430,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
≤0.001 ng/mL
PM
18.0 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL1A(3552)
Descrizione generale
Recombinant human IL-1α is an 18.0 kDa protein containing 159 amino acid residues.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)