SRP3133
OX40 Ligand human
recombinant, expressed in Hi-5 Insect cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
CD252, Gp34, OX40L, TNFSF4
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in Hi-5 Insect cells
Saggio
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
15.5-25.0 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TNFSF4(7292)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)