Documenti
SRP0571
Sigma-Aldrich
OX40L (CD252), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
CD252, TNFSF4, tumor necrosis factor ligand superfamily member 4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
18 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TNFSF4(7292)
Descrizione generale
Human OX40L, also known as tumor necrosis factor ligand superfamily member 4, TNFSF4, and CD252, GenBank Accession No. NM_003326, a.a. 51-183 with a N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 18kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1