SRP3064
IGF-Binding Protein 4 human
recombinant, expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
HT29-IGF-BP, IBP-4, colon cancer cell growth inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
25.8 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IGFBP4(3487)
Descrizione generale
Recombinant human IGF-BP4 is a 25.7kDa protein consisting of 237 amino acid residues including the IGF-BP domain and thyroglobulin type-I domain.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3