SML0370
Kartogenin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(Biphenyl-4-yl)carbamoyl]benzoic acid, 4′-Phenyl-phthalanilic acid (8CI), KGN
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
DMSO: >15 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(NC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)C(C=CC=C3)=C3C(O)=O
InChI
1S/C20H15NO3/c22-19(17-8-4-5-9-18(17)20(23)24)21-16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-13H,(H,21,22)(H,23,24)
SLUINPGXGFUMLL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3