Documenti fondamentali
C6305
Sigma-Aldrich
Clozapine
≥98% (TLC), powder, D₄-dopamine receptor antagonist
Sinonimo/i:
8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19ClN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Nome del prodotto
Clozapine,
Stato
powder
Livello qualitativo
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
0.1 M HCl: 30 mg/mL
DMSO: 4.8 mg/mL
Ideatore
Novartis
Stringa SMILE
CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
QZUDBNBUXVUHMW-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Atypical antipsychotic compound. Selective antagonist for D4-dopamine receptor. Antagonist at 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3, 5-HT6, and 5-HT7 serotonin receptors.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Risperidone ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
R3030
Risperidone
CNO Avanti Research™ - A Croda Brand 810611P, powder
Avanti
810611P
CNO
Olanzapine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
O1141
Olanzapine
Aripiprazole ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0935
Aripiprazole
Amisulpride ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A2729
Amisulpride
LP44 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
L9793
LP44
Iloperidone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1528
Iloperidone
Valerio Zerbi et al.
Neuron, 103(4), 702-718 (2019-06-23)
The locus coeruleus (LC) supplies norepinephrine (NE) to the entire forebrain and regulates many fundamental brain functions. Studies in humans have suggested that strong LC activation might shift network connectivity to favor salience processing. To causally test this hypothesis, we
P B Bergqvist et al.
Psychopharmacology, 143(1), 89-96 (1999-05-05)
Low doses of the atypical antipsychotic drug risperidone are effective in patients with obsessive compulsive disorder (OCD) not responding to serotonin (5-HT) reuptake inhibitors, although higher doses have been reported to induce OCD symptoms in psychotic patients. Since such atypical
Alexandre Picard et al.
Diabetes, 70(7), 1443-1457 (2021-04-23)
The counterregulatory response to hypoglycemia is an essential survival function. It is controlled by an integrated network of glucose-responsive neurons, which trigger endogenous glucose production to restore normoglycemia. The complexity of this glucoregulatory network is, however, only partly characterized. In
Tarek K Rajji et al.
The American journal of psychiatry, 172(6), 579-585 (2015-04-11)
Clozapine's potent antagonism of muscarinic M1 receptors is thought to worsen working memory deficits associated with schizophrenia. In contrast, its major metabolite, N-desmethylclozapine (NDMC), is thought to enhance working memory via its M1 receptor agonist activity. The authors hypothesized that
Owen Randlett et al.
Current biology : CB, 29(8), 1337-1345 (2019-04-09)
Habituation is a simple form of learning where animals learn to reduce their responses to repeated innocuous stimuli [1]. Habituation is thought to occur via at least two temporally and molecularly distinct mechanisms, which lead to short-term memories that last