Documenti fondamentali
SRP2158
Sigma-Aldrich
Pregnane X Receptor human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
BXR, ONR1, PAR, PAR1, PAR2, PARq, PRR, PXR
Scegli un formato
5 μG
321,00 €
321,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 μG
321,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.26
321,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in insect cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
PM
~51.6 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
650 μg/mL
Colore
clear colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... NR1I2(8856)
Azioni biochim/fisiol
The nuclear pregnane X receptor (PXR; NR1I2) is an important component of the body′s adaptive defense mechanism against toxic substances including foreign chemicals (xenobiotics). PXR is activated by a large number of endogenous and exogenous chemicals including steroids, antibiotics, antimycotics, bile acids, and the herbal antidepressant St. John′s wort. PXR is known to regulate the expression of several additional genes encoding proteins involved in xenobiotic metabolism, including multidrug resistance protein 1 (MDR1), multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2), and organic anion transporter polypeptide 2. Elucidation of the three-dimensional structure of the PXR ligand binding domain revealed that it has a large, spherical ligand binding cavity that allows it to interact with a wide range of hydrophobic chemicals. Thus, unlike other nuclear receptors that interact selectively with their physiological ligands, PXR serves as a generalized sensor of hydrophobic toxins. PXR binds as a heterodimer with the 9-cis retinoic acid receptor (NR2B) to DNA response elements in the regulatory regions of cytochrome P450 3A monooxygenase genes and a number of other genes involved in the metabolism and elimination of xenobiotics from the body. Although PXR evolved to protect the body, its activation by a variety of prescription drugs represents the molecular basis for an important class of harmful drug-drug interactions. Thus, assays that detect PXR activity will be useful in developing safer prescription drugs.
Stato fisico
Clear and colorless frozen liquid solution
Nota sulla preparazione
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. While working, please keep sample on ice.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G Bertilsson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(21), 12208-12213 (1998-10-15)
Nuclear receptors regulate metabolic pathways in response to changes in the environment by appropriate alterations in gene expression of key metabolic enzymes. Here, a computational search approach based on iteratively built hidden Markov models of nuclear receptors was used to
P Honkakoski et al.
The Biochemical journal, 347(Pt 2), 321-337 (2000-04-06)
Members of the nuclear-receptor superfamily mediate crucial physiological functions by regulating the synthesis of their target genes. Nuclear receptors are usually activated by ligand binding. Cytochrome P450 (CYP) isoforms often catalyse both formation and degradation of these ligands. CYPs also
D J Waxman
Archives of biochemistry and biophysics, 369(1), 11-23 (1999-08-27)
The biochemistry of foreign compound metabolism and the roles played by individual cytochrome P450 (CYP) enzymes in drug metabolism and in the toxification and detoxification of xenochemicals prevalent in the environment are important areas of molecular pharmacology and toxicology that
Andreas Elentner et al.
Experimental dermatology, 24(11), 835-840 (2015-05-28)
Skin is in daily contact with potentially harmful molecules from the environment such as cigarette smoke, automobile emissions, industrial soot and groundwater. Pregnane X receptor (PXR) is a transcription factor expressed in liver and intestine that is activated by xenobiotic