SRP2091
FGF-1 human
recombinant, expressed in insect cells, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
AFGF, ECGF, ECGF-beta, ECGFA, ECGFB, FGF-alpha, FGFA, GLIO703, HBGF1
Scegli un formato
447,00 €
Scegli un formato
About This Item
447,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in insect cells
Saggio
≥85% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
PM
~19.2 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
500 μg/mL
Colore
colorless to clear
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... FGF1(2246)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)