Documenti fondamentali
SRP0730
Sigma-Aldrich
PIP5K3 (PIKFYVE), Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
Scegli un formato
10 μG
428,00 €
428,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
428,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
428,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
70-95% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
Attività specifica
90-115 nmol/min·mg (ADP-Glo)
PM
~110 kDa
Concentrazione
0.05-0.1 μg/μL
Numero d’accesso
NM_015040
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PIP5K3(200576)
Applicazioni
Useful for kinase assay.
Azioni biochim/fisiol
Recombinant human PIP5K3 (1400-end) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. PIP5K3 (also known as phosphatidylinositol-3-phosphate 5-kinase type III or PIPKIII) encodes an enzyme that phosphorylates the D-5 position in PtdIns and phospha-tidylinositol-3-phosphate (PtdIns3P) to make PtdIns5P and PtdIns (3,5)biphosphate. PIP5K3 belongs to a large family of lipid kinases that alter the phosphorylation status of intracellular phosphatidylinositol but also have protein kinase activity (1). PIP5K3 regulate cytoskeletal functions, membrane trafficking, and receptor signaling by recruiting protein complexes to cell- and endosomal-membranes. The inhibition of PIP5K3 renders the late endosome /lysosome compartment refractory to fusion with autop-hagosomes and multivesicular bodies (2).
Stoccaggio e stabilità
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Prodotti consigliati
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Note legali
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)