Documenti fondamentali
SRP0666
Sigma-Aldrich
IDH2, FLAG® -Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinonimo/i:
IDH2, Isocitrate Dehydrogenase 2, oxalosuccinate decarboxylase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Stato
frozen liquid
PM
52 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... IDH2(3418)
Descrizione generale
Human isocitrate dehydrogenase 2, also known as IDH2, (GenBank Accession No. NM_002168), a.a. 1-452(end) with C-terminal FLAG-tag, MW = 52 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)