Documenti fondamentali
SRP0555
Sigma-Aldrich
CD47, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
MER6, Rh-related antigen, antigenic surface determinant protein OA3, integrin-associated protein (IAP), leukocyte surface antigen CD47
Scegli un formato
50 μG
585,00 €
585,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
585,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
585,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
42.2 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CD47(961)
Descrizione generale
Human CD47, also known as leukocyte surface antigen CD47, Rh-related antigen, integrin-associated protein (IAP), antigenic surface determinant protein OA3, and MER6. GenBank Accession No. NM_001777, a.a. 19-139 expressed in a HEK293 cell expression system, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 42.2 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What part of the protein for product SRP0555 was modified with biotin?
    1 risposta
    1. The Avitag (Biotinylation site) is at the C terminus, following the Fc region. The protein is designed with CD47 protein at the N-terminus, a short linker, the human Fc IgG1 region (a.a. 100-330), then the Avitag sequence. The biotin is attached via BirA at that Avitag region.