346007
Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonist II
Sinonimo/i:
Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonist II, 4-(3-(benzyloxy)phenyl)-2-(ethylsulfinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonist II, Compound B
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>95% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3