Key Documents
SRP0467
Sigma-Aldrich
BRG1 (1480-1603) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
MRD16, SMARCA4, SNF2, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 4, SWI2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
15.5 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SMARCA4(6597)
Descrizione generale
Human BRG1, also known as SMARCA4 (GenBank Accession No. NM_1128849) amino-acids 1480 – 1603 with N-terminal HIS-tag, MW = 15.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Curtis, C.D., et al.
Molecular and Cellular Biology (2012)
He H., et al.
Cell Cycle, 11 (2012)