Vai a
SML3463
β,β-Dimethylacrylshikonin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-​methyl-​2-​butenoic acid (1R)​-​1-​(1,​4-​dihydro-​5,​8-​dihydroxy-​1,​4-​dioxo-​2-​naphthalenyl)​-​4-​methyl-​3-​penten-​1-​yl ester, Arnebin-1, Dimethylacrylshikonin, Dmask, [(1R)-1-(5,8-Dihydroxy-1,4-dioxonaphthalen-2-yl)-4-methylpent-3-enyl] 3-methylbut-2-enoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
58,20 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
235,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
58,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, Red to very dark purple
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O([C@H](CC=C(C)C)C1=CC(=O)c2c(c(ccc2O)O)C1=O)C(=O)C=C(C)C
InChI
1S/C21H22O6/c1-11(2)5-8-17(27-18(25)9-12(3)4)13-10-16(24)19-14(22)6-7-15(23)20(19)21(13)26/h5-7,9-10,17,22-23H,8H2,1-4H3/t17-/m1/s1
InChI key
BATBOVZTQBLKIL-QGZVFWFLSA-N
Biochem/physiol Actions
β,β-Dimethylacrylshikonin (Arnebin-1) is a main active naphthoquinone from herbal plants Lithospermum erythrorhizon (Zicao) and Arnebia euchroma that exhibits anti-neoplasm and antihyperglycemic activities. It stimulates autophagy in lung adenocarcinoma cells through activation of CaMKKβ-AMPK-mTOR pathway. β,β-Dimethylacrylshikonin facilitates wound healing through PI3K pathway. β,β-Dimethylacrylshikonin improves nonalcoholic fatty liver disease induced by a high-fat diet in rats.
Anti-neoplasm and antihyperglycemic; facilitates wound healing through PI3K pathway.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3328SML3284SML3507
MS1943 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3284
MS1943
Hirsutine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3507
Hirsutine
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
, Red to very dark purple
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)