SRP2036
BRG1, wild type human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
BAF190, BRG1, FLJ39786, RTPS2, SNF2, SNF2-beta, SNF2L4, SNF2LB, SWI2, hSNF2b
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in insect cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
PM
~185 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
300 μg/mL
Colore
clear
colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SMARCA4(6597)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1