Documenti fondamentali
SRP0454
Sigma-Aldrich
BRD2, BD1, BD2 (65-459) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FSH, NAT, RING3, RNF3, bromodomain containing 2
Scegli un formato
100 μG
525,00 €
525,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
525,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
525,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
71.1 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... BRD2(6046)
Descrizione generale
Human Bromodomain containing 2, also known as BRD2, RING3 or RNF3 (GenBank Accession No. NM_005104) amino-acids 65 – 459 with N-terminal GST-tag, MW = 71.1 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Takashi Umehara et al.
FEBS letters, 584(18), 3901-3908 (2010-08-17)
The BET family proteins recognize acetylated chromatin through their two bromodomains, acting as transcriptional activators or tethering viral genomes to the mitotic chromosomes of their host. The structural mechanism for how the N-terminal bromodomain of human BRD2 (BRD2-BD1) deciphers the
Enyuan Shang et al.
Journal of cellular biochemistry, 112(10), 2784-2793 (2011-05-25)
The human BRD2 gene has been linked and associated with a form of common epilepsy and electroencephalographic abnormalities. Disruption of Brd2 in the mouse revealed that it is essential for embryonic neural development and that viable Brd2(+/-) heterozygotes show both