50118
(4S)-4-Hydroxy-L-isoleucine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
4-HYDROXYISOLEUCINE, HIL, (2S,3R,4S)-2-Amino-4-hydroxy-3-methylpentanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
(4S)-4-Hydroxy-L-isoleucine, from fenugreek seeds, ≥98.0% (TLC)
Origine biologica
fenugreek seeds
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder or flakes
Attività ottica
[α]/D +32.5±2.0°, c = 1 in H2O
Colore
white to almost white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](O)[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3(4(2)8)5(7)6(9)10/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,4-,5-/m0/s1
OSCCDBFHNMXNME-YUPRTTJUSA-N
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
296.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
147 °C