Documenti fondamentali
SRP0218
Sigma-Aldrich
TC-PTP Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
PTPN2, T-cell protein-tyrosine phosphatase, TC-PTP
Scegli un formato
20 μG
453,00 €
453,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
453,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
453,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
62.3 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
2.9 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PTPN2(5771)
Descrizione generale
Protein tyrosine phosphatase, Catalytic domain, (amino acids 2-315), (Gene bank accession number BC016727) with N-terminal GST tag, MW = 62.3 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, regulation, to dephosphorylate target substrates and for screening inhibitors.
Definizione di unità
One unit will hydrolyze 1 nmol p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 7.4 and 30°C.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 75 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol, 2 mM EDTA, 1 mM DTT, and 10 mM glutathione.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jiao Luo et al.
British journal of pharmacology, 177(19), 4464-4480 (2020-07-15)
Protein tyrosine phosphatase (PTP) 1B (PTP1B) plays a critical role in the regulation of obesity, Type 2 diabetes mellitus and other metabolic diseases. However, drug candidates exhibiting PTP1B selectivity and oral bioavailability are currently lacking. Here, the enzyme inhibitory characteristics