SRP0440
UBE1 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
UBA1, UBA1A, ubiquitin-like modifier activating enzyme 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
118 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... UBA1(7317)
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3