Documenti fondamentali
SRP0409
Sigma-Aldrich
Hsp40 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
DNAJB1, DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 1
Scegli un formato
100 μG
611,00 €
611,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
611,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
611,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
38.5 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... DNAJB1(3337)
Descrizione generale
Human Heat Shock Protein 40 (GenBank Accession No. NM_006145), full length with C-terminal His-tag, MW = 38.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Applicazioni
Useful for Elisa, western blot, inhibitor screening and selectivity profiling.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sarah J Gibbs et al.
PloS one, 4(2), e4595-e4595 (2009-02-27)
In response to a conditioning stress, the expression of a set of molecular chaperones called heat shock proteins is increased. In neurons, stress-induced and constitutively expressed molecular chaperones protect against damage induced by ischemia and neurodegenerative diseases, however the molecular
Li Z, Srivastava P.
Current Protocols in Immunology, Review, Appendix 1:Appendix 1T-Appendix 1:Appendix 1T (2004)