Documenti fondamentali
SRP0375
Sigma-Aldrich
LOXL2 human
recombinant, expressed in FreeStyle 293-F cells, ≥86% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
LOR2, WS9-14, lysyl oxidase-like 2
Scegli un formato
10 μG
684,00 €
684,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
684,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
684,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in FreeStyle 293-F cells
Saggio
≥86% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
85 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
0.23 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... LOXL2(4017)
Descrizione generale
Human LOXL2 (GenBank Accession No. NM_002318), amino acids 26 – 774 (end) with C-terminal His tag, MW = 85 kDa, expressed in FreeStyle 293-F cells.
Lysyl oxidase like 2 (LOXL2) is part of the LOX family of proteins. It is widely expressed. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 8p21.3. It has a conserved carboxy-terminal region with a catalytic function and a divergent amino-terminal region.[1][2][3]
Azioni biochim/fisiol
Lysyl oxidase like 2 (LOXL2) is an amino oxidase.[3] LOXL2 is involved in various cellular events such as gene transcription, cell migration, adhesion and differentiation.[3] The protein has a role in connecting collagen and/or elastin in the extracellular matrix.[4] It deaminates trimethylated lysine 4 in histone H3, causing transcriptional repression. LOXL2 suppresses some TFIID (transcription factor IID)-associated genes by oxidising methylated TAF10 (TATA-box binding protein associated factor 10).[5] The LOXL2 gene is upregulated in various cancers, such as gastric cancer, breast cancer and squamous cell carcinomas. The gene is associated with cancer cell invasion and lymph node metastasis.[6]
Stato fisico
Formulated in 8 mM PBS, pH 7.4, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 200 mM imidazole, and 20% glycerol.
Note legali
FreeStyle is a trademark of Invitrogen Corp.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Olivier G de Jong et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 20(2), 342-350 (2015-11-28)
Exosomes are important mediators of intercellular communication. Additionally, they contain a variety of components capable of interacting with the extracellular matrix (ECM), including integrins, matrix metalloproteinases and members of the immunoglobin superfamily. Despite these observations, research on exosome-ECM interactions is
The function and mechanisms of action of LOXL2 in cancer (Review)
Linghong Wu and Ying Zhu
International Journal of Molecular Medicine, 1200-1204 (2015)
Lysyl oxidase-like 2 represses Notch1 expression in the skin to promote squamous cell carcinoma progression
Alberto Martin
The Embo Journal, 34(5), 1090-1109 (2015)
Joan Chang et al.
Breast cancer research : BCR, 15(4), R67-R67 (2013-08-27)
Lysyl oxidase-like 2 (LOXL2) is a matrix-remodeling enzyme that has been shown to play a key role in invasion and metastasis of breast carcinoma cells. However, very little is known about its role in normal tissue homeostasis. Here, we investigated
Tumor-suppressive microRNA-29 family inhibits cancer cell migration and invasion directly targeting LOXL2 in lung squamous cell carcinoma
Keiko Mizuno
International Journal of Oncology, 48(2), 450-460 (2016)