T90344
Tyramine
≥98.0%
Sinonimo/i:
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethylamine
Saggio
≥98.0%
P. ebollizione
175-181 °C/8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
160-162 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2
DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Drd2(24318)
Applicazioni
- Tyramine is extensively used in the preparation of a variety of hydrogels for biomedical applications.
- It is used as a key precursor in the total synthesis of (−)-mesembrine and (−)-galanthamine.
- It can also be used in the preparation of tyramine-functionalized graphene quantum dots (GQDs) as fluorescence reporters for optical sensing of metabolites.
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?