Documenti fondamentali
SRP0247
Sigma-Aldrich
MAP3K14(NIK) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
MAP3K14, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14, NF-kappa-beta-inducing kinase, NIK
Scegli un formato
10 μG
481,00 €
481,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
481,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
481,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
88 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MAP3K14(9020)
Categorie correlate
Descrizione generale
Human MAP3K14 (mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14 ; NIK ; GenBank Accession No. NM_003954), (amino acids 318-end) with N-terminal GST tag, MW = 88 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)