Documenti fondamentali
SRP0100
Sigma-Aldrich
HDAC-1 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HD1, Histone deacetylase 1
Scegli un formato
50 μG
648,00 €
648,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
648,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
648,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥50% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
56 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HDAC1(3065)
Descrizione generale
Human HDAC1, GenBank Accession No. NM_004964, full length with C-terminal HIS-DDDDK tag (FLAG) and C-terminal His-tag, MW = 56 kDa, expressed in baculovirus expression system.
Azioni biochim/fisiol
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors.
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme required to deacetylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 130 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 100 μg/ml FLAG peptide and 10% glycerol.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Laura De Clerck et al.
Molecular omics, 17(6), 929-938 (2021-09-16)
Histone-based chromatin organization paved the way for eukaryotic genome complexity. Because of their key role in information management, the histone posttranslational modifications (hPTM), which mediate their function, have evolved into an alphabet that has more letters than there are amino