Vai a
C9867
CGK733
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2,2-Diphenyl-n-(2,2,2-trichloro-1-[3-(4-fluoro-3-nitrophenyl)thioureido]ethyl)acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
122,00 €
103,70 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H18Cl3FN4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
555.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
103,70 €
Prezzo di listino122,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(NC(=S)NC(NC(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(Cl)(Cl)Cl)ccc1F
InChI
1S/C23H18Cl3FN4O3S/c24-23(25,26)21(30-22(35)28-16-11-12-17(27)18(13-16)31(33)34)29-20(32)19(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-13,19,21H,(H,29,32)(H2,28,30,35)
InChI key
HLCDNLNLQNYZTK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Originally published as a selective ataxia telangiectasia-mutated (ATM) and ATM- and Rad3-related (ATR) kinase inhibitor, which causes reversible reprogramming of cellular lifespan, conferred robust growth to senescent cells that had ceased proliferation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2333SML1503SML0951
CGK733 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C9867
CGK733
VU0463271 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2333
VU0463271
Apcin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1503
Apcin
Salubrinal ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0951
Salubrinal
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
off-white
color
off-white to blue-gray
color
white to beige
color
, White to brown to grey
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)