Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SRE0020
Sigma-Aldrich
Butirilcolinesterasi da siero equino
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥900 units/mg protein
Sinonimo/i:
Butirrilcolinesterasi, Acilcolina acil-idrolasi, Colin esterasi, butirril, Pseudocolinesterasi
Scegli un formato
SRE0020-500KU
86.560,00 €
SRE0020-1MU
103.700,00 €
86.560,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
SRE0020-500KU
86.560,00 €
SRE0020-1MU
103.700,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
86.560,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥900 units/mg protein
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Definizione di unità
Un′unità idrolizza 1,0 micromole di butirilcolina a colina e butirrato in un minuto a pH 8,0 e a 37 °C.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)