Documenti fondamentali
SML3953
Sigma-Aldrich
Istaroxime hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Androstane-3,6,17-trione, 3-[O-(2-aminoethyl)oxime], hydrochloride (1:1)
Scegli un formato
5 MG
129,00 €
25 MG
517,00 €
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
129,00 €
25 MG
517,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H32N2O3·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Positive inotropic agent that inhibits Na + /K + -ATPase and increases activity of Ca 2+ -ATPase at the sarcoplasmic reticulum.
Istaroxime is a positive inotropic agent that inhibits Na + /K + -ATPase and increases activity of Ca 2+ -ATPase at the sarcoplasmic reticulum. It improves cardiac performance in the failing heart. Istaroxime ameliorates calcium dysregulation Zebrafish PLN R14del arrhythmogenic cardiomyopathy model.
Avvertenza
Hygroscopic
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2
Organi bersaglio
Gastro-intestinal system,Heart
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
SERCA2a stimulation by istaroxime improves intracellular Ca2+ handling and diastolic dysfunction in a model of diabetic cardiomyopathy
Cardiovascular Research, 118(4), 1020-1032 (2022)
Istaroxime, a stimulator of sarcoplasmic reticulum calcium adenosine triphosphatase isoform 2a activity, as a novel therapeutic approach to heart failure
The American Journal of Cardiology, 99(2A), 24A-32A (2007)
S M Kamel et al.
Nature communications, 12(1), 7151-7151 (2021-12-11)
The heterozygous Phospholamban p.Arg14del mutation is found in patients with dilated or arrhythmogenic cardiomyopathy. This mutation triggers cardiac contractile dysfunction and arrhythmogenesis by affecting intracellular Ca2+ dynamics. Little is known about the physiological processes preceding induced cardiomyopathy, which is characterized