Documenti fondamentali
SML3947
Sigma-Aldrich
PSB12379
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Placeholder name, N-(Phenylmethyl)-adenosine-5′-[hydrogen P-(phosphonomethyl)phosphonate] sodium salt, N6-Benzylpurine riboside-5′-O-[(phosphonomethyl)-phosphonic acid sodium salt
Scegli un formato
5 MG
165,00 €
25 MG
665,00 €
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
165,00 €
25 MG
665,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H23N5O9P2. xNa
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Potent and selective ecto-5′-nucleotidase (CD73, eN) Inhibitor.
PSB12379 is a potent and selective ecto-5′-nucleotidase (CD73, eN) Inhibitor (recombinant human/rat eN Ki = 2.21/9.03 nM; human serum eN Ki = 18.8 nM; Ki >>10 μM against NTPDase 1/2/3 & NPP 1/2/3). Umbilical cord mesenchymal stem cell-derived small extracellular vesicles (UCMSC-sEV) is reported to promote the proliferation and migration of pediatric urethral smooth muscle cells (PUSMCs) in cultures by CD73-catalyzed production of adenosine, which can be blocked by PSB12379.
Avvertenza
Hygroscopic
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
?,?-Methylene-ADP (AOPCP) Derivatives and Analogues: Development of Potent and Selective ecto-5'-Nucleotidase (CD73) Inhibitors
Journal of medicinal chemistry, 58(15), 6248-6263 (2015)
A Body of Circumstantial Evidence for the Irreversible Ectonucleotidase Inhibitory Action of FSCPX, an Agent Known as a Selective Irreversible A1 Adenosine Receptor Antagonist So Far
International Journal of Molecular Sciences, 22(18), 9831-9831 (2021)
CD73-Positive Small Extracellular Vesicles Derived From Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells Promote the Proliferation and Migration of Pediatric Urethral Smooth Muscle Cells Through Adenosine Pathway
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 10, 895998-895998 (2022)