Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 247,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 844,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
DMXAA, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
light brown
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc2C(=O)c3cccc(CC(O)=O)c3Oc2c1C
InChI
1S/C17H14O4/c1-9-6-7-13-15(20)12-5-3-4-11(8-14(18)19)17(12)21-16(13)10(9)2/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
XGOYIMQSIKSOBS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
5,6-dimethylxanthenone-4-acetic acid (DMXAA) has been used to induce type-I IFN signaling in a stimulator of interferon genes (STING) dependent manner. It has also been used to study STING-dependent signaling in the absence of infection.
Biochem/physiol Actions
DMXAA is an apoptosis inducer; anti-vascular.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble >10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color light brown | color white to beige |
Parola di avvertenza
Warning
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?