Documenti fondamentali
SML3910
Sigma-Aldrich
Yoda2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
KC289, Potassium 4-(5-((2,6-dichlorobenzyl)thio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzoate, Yoda1 Analog KC289
Scegli un formato
SML3910-5MG
119,00 €
SML3910-25MG
480,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
SML3910-5MG
119,00 €
SML3910-25MG
480,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H9Cl2KN2O2S2
Peso molecolare:
435.39
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Highly selective and potent agonist Piezo1, analog of Yoda1.
Yoda2 is a highly selective analog of Piezo1 agonist Yoda1 that exhibits improved potency, selectivity, solubility, stability, and efficacy.
Avvertenza
Hygroscopic
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gregory Parsonage et al.
British journal of pharmacology, 180(16), 2039-2063 (2022-12-03)
The protein PIEZO1 forms mechanically activated, calcium-permeable, non-selective cation channels in numerous cell types from several species. Options for pharmacological modulation are limited and so we modified a small-molecule agonist at PIEZO1 channels (Yoda1) to increase the ability to modulate