Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 197,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 791,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.37
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Motolimod (VTX-2337) analog and a toll-like receptor 8 (TLR8)-selective agonist with stronger activity than resiquimod (R848) and CL075 (3M002).
TL8-506 is a motolimod (VTX-2337) analog and a benzoazepine class toll-like receptor 8 (TLR8)-selective agonist. TL8-506 is commonly employed in the concentration range from 0.1 μg/mL to 1 μg/mL for stimulating cell surface TLR8 in cultures and is reported to be a stronger TLR8 ligand than the imidazoquinoline (IMDQ) derivatives (IQDs) resiquimod (R848) and CL075 (3M002).
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) |
| color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?