Vai a
SML2805
Narciclasine
≥98% (HPLC), Rho/Rho kinase/LIM kinase/cofilin signaling pathway activator, powder
Sinonimo/i:
Narciclasine, (2S-(2-alpha,3-beta,4-beta,4a-beta))-3,4,4a,5-tetrahydro-2,3,4,7-tetrahydroxy-(1,3)Dioxolo(4,5-j)phenanthridin-6(2H)-one, 3,4,4a,5-Tetrahydro-2,3,4,7-tetrahydroxy-(1,3)dioxolo(4,5-j)phenanthridin-6(2H)-one, BRN 1087400, Lycoricidin-A, Lycoricidinol, NSC 266535
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
131,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
534,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.26
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Narciclasine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 167 to 187° in DMSO
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1C=C2[C@@H](NC(=O)c3c(O)c4OCOc4cc23)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H13NO7/c16-6-1-5-4-2-7-13(22-3-21-7)11(18)8(4)14(20)15-9(5)12(19)10(6)17/h1-2,6,9-10,12,16-19H,3H2,(H,15,20)/t6-,9+,10+,12-/m0/s1
InChI key
LZAZURSABQIKGB-AEKGRLRDSA-N
Biochem/physiol Actions
Narciclasine is a Rho/Rho kinase/LIM kinase/cofilin signaling pathway activator. Also narciclasine is an actin stress fiber formation inducer; a plant growth modulator.
Recent report in Blood Identified cinobufagin, anisomycin and narciclasine as novel expression-mimickers (Ems) that exert in vitro as well as in vivo anti-AML efficacy against AML expressing mtRUNX1. Recent report identifies cinobufagin, anisomycin and narciclasine as novel expression-mimickers (Ems) that exert in vitro as well as in vivo anti-AML efficacy against AML expressing mtRUNX1.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL82604SML2620SML2326
Narciclasine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2805
Narciclasine
Narciclasine phyproof® Reference Substance
PHL82604
Narciclasine
MSC1094308 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2326
MSC1094308
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
faint yellow to dark orange
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Narciclasine
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)