Documenti fondamentali
SML3439
Sigma-Aldrich
IXA4
98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-​Methyl-​N-​[2-​(4-​methylphenoxy)​ethyl]​-​4-​[(1-​oxo-​3-​phenoxypropyl)​amino]​-1H-​pyrazole-​1-​acetamide
Scegli un formato
5 MG
55,90 €
25 MG
226,00 €
55,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
55,90 €
25 MG
226,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H28N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
55,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CN1N=CC(NC(CCOC2=CC=CC=C2)=O)=C1)N(C)CCOC3=CC=C(C=C3)C
InChI
1S/C24H28N4O4/c1-19-8-10-22(11-9-19)32-15-13-27(2)24(30)18-28-17-20(16-25-28)26-23(29)12-14-31-21-6-4-3-5-7-21/h3-11,16-17H,12-15,18H2,1-2H3,(H,26,29)
ZVSKMVAWWBSNOY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
IXA4 is a nontoxic, potent and highly selective IRE1-XBP1s signaling activator that induce ER proteostasis remodeling. IXA4 reduced Aβ levels and prevents APP-associated mitochondrial dysfunction in CHO7PA2 cells expressing the V717F APP (APPV717F) mutant.
Nontoxic, potent and highly selective IRE1-XBP1s signaling activator that induce ER proteostasis remodeling
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)