Documenti fondamentali
SML3392
Sigma-Aldrich
BC-11 hydrobromide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Carbamimidothioic acid (4-boronophenyl)methyl ester hydrobromide
Scegli un formato
5 MG
69,90 €
25 MG
282,00 €
69,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
69,90 €
25 MG
282,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11BN2O2S·HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
69,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
B(O)(O)c1ccc(cc1)CS\C(=N/[H])\N.Br
InChI
1S/C8H11BN2O2S.BrH/c10-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)9(12)13;/h1-4,12-13H,5H2,(H3,10,11);1H
PAFZAMOVHIRQOD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
BC-11 is a potent and selective inhibitor of urokinase (urokinase-plasminogen activator, uPA). BC-11 inhibits clot lysis with no effect on clot formation. BC-11 exhibits anti-fibrotic activity and improves wound healing and scar quality after topical administration in mice.
potent and selective inhibitor of urokinase (urokinase-plasminogen activator, uPA)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alessandra Longo et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(6), 9879-9889 (2015-06-02)
BC-11 is an easily synthesized simple thiouronium-substituted phenylboronic acid, which has been shown to be cytotoxic on triple negative MDA-MB231 breast cancer cells by inducing a perturbation of cell cycle when administered at a concentration equal to its ED50 at